P8996
Monoclonal Anti-PINCH-1 antibody produced in mouse
clone PINCH-C58, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PINCH-C58, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
hamster, bovine, mouse, monkey, canine, human, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIMS1(3987)
mouse ... Lims1(110829)
rat ... Gcc2(309798)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- co-immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)