P8203
PIPES
BioXtra, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Piperazina-1,4-bis(ácido 2-etanossulfônico), Piperazina-N,N′-bis(ácido 2-etanossulfônico), Ácido 1,4-piperazinadietanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
forma
powder
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.5% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 110°C
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.2%
traços de cátion
Al: ≤0.005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
absorção
≤0.1 at 260 in 1 M NaOH at 0.5 M
≤0.1 at 280 in 1 M NaOH at 0.5 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
chave InChI
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
PIPES has been utilized in protein crystallization., The use of PIPES in the reconstitution of dissociated tubulin
α and β subunits after their resolution on immunoadsorbent gels has been described. PIPES has been recommended for use in buffers for the in vitro study of caspases 3, 6, 7, and 8.
A published study demonstrated the usefulness of PIPES as a non-metal ion complexing buffer in such applications as protein assays. PIPES has been used in cell culture for such applications as the engineering of a thermostable mutant membrane protein in Escherichia coli.
Qualidade
Ligação
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer