80635
PIPES
BioXtra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
Piperazina-1,4-bis(ácido 2-etanossulfônico), Piperazina-N,N′-bis(ácido 2-etanossulfônico), Ácido 1,4-piperazinadietanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
powder
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
resíduo de ignição
≤0.2% (as SO4)
perda
≤0.2% loss on drying, 110 °C
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.055
λ: 280 nm Amax: 0.040
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
chave InChI
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Sensitive Detection of Immunoglobulin G Stability Using in Real-Time Isothermal Differential Scanning Fluorimetry: Determinants of Protein Stability for Antibody-Based Therapeutics.: The use of PIPES buffer in this study was integral to maintaining the stability of immunoglobulin G during differential scanning fluorimetry. This method is crucial for evaluating the stability of antibody-based therapeutics (Moggridge et al., 2017).
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?