P7607
Monoclonal Anti-Protein Phosphatase 1α antibody produced in mouse
clone PPI-377, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-PP1α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PPI-377, monoclonal
peso molecular
antigen 37.5 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rabbit, rat, bovine, human, mouse, monkey
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using mouse fibroblasts cell extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1CA(5499)
mouse ... Ppp1ca(19045)
rat ... Ppp1ca(24668)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Protein Phosphatase 1α specifically recognizes an epitope within the catalytic subunit of PP1α isoform (37.5 kDa).
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)