B6804
Monoclonal Anti-Bacterial Alkaline Phosphatase (BAP, PhoA) antibody produced in mouse
clone BAP-77, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Phosphatase, Alkaline, bacterial
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BAP-77, monoclonal
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
bacteria
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:20,000 using purified Escherichia coli BAP
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1