P7575
L-trans-Pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid
≥98%
Sinônimo(s):
(2S,4R)-Pyrrolidine-2,4-Dicarboxylic Acid, L-trans-2,4-PDC, trans-4-Carboxy-L-proline
Ensaio
≥98%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c8-5(9)3-1-4(6(10)11)7-2-3/h3-4,7H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
chave InChI
NRSBQSJHFYZIPH-DMTCNVIQSA-N
Informações sobre genes
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
Aplicação
- as a glutamate transport inhibitor to test its impairing effect on glutamate-induced cell death in HT22 neuronal cells
- as an analog of glutamate to test its effect on glutamate/glutamine-dependent acid resistance of E. coli and S. flexneri
- as sodium glutamate (Na+/Glu) cotransporter inhibitor in myogenic cell line C2C12
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3