P6486
EZview™ Red Protein A Affinity Gel
Sinônimo(s):
EZview Affinity Gel, Protein A Affinity Gel
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
classe(s) química(is) do analito
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
capacidade
~4 mg binding capacity (rabbit IgG)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
- Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
- Higher reproducibility - More consistent yields
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?