Produtos recomendados
classe(s) química(is) do analito
proteins (GST)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
- Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
- Higher reproducibility - More consistent yields
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.