P6024
Putrescine dihydrochloride
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
cell culture medium: 0.16 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
chave InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?