P5906
Protein A (extracellular)–Agarose from Staphylococcus aureus
lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Staphylococcus aureus
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
Extensão da rotulagem
~2 mg per mL
matriz
Cross-linked 4% beaded agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
1 atom
capacidade
≥20 mg/mL (Human IgG)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Quantidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3