P3449
Phloridzin dihydrate
from apple wood, ≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, Phloretin 2′-β-D-glucopyranoside, Phloretin 2′-β-D-glucoside, Phlorizin dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
apple wood
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
pf
113-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H24O10.2H2O/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10;;/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2;2*1H2/t16-,18-,19+,20-,21-;;/m1../s1
chave InChI
XQWBNXSENPTIDY-YXMARJSJSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- a Na+-glucose cotransport inhibitor to test its effect in lowering blood glucose
- a hexose carrier inhibitor to prevent glucose derivative 2-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-2-deoxyglucose (2-NBDG) uptake in sycamore cells
- a non-specific sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor in embryonic cardiomyocyte cell line H9C2 to investigate its protective effect on Dox-induced cytotoxicity
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.