N6756
Nicotinamide hypoxanthine dinucleotide, reduced form, sodium salt
Grade I, ≥95%
Sinônimo(s):
Deamino DPNH, Deamino NADH, Deaminodiphosphopyridine nucleotide, reduced form
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Grade I
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=CNc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N6O15P2/c22-17(32)9-2-1-3-26(4-9)20-15(30)13(28)10(40-20)5-38-43(34,35)42-44(36,37)39-6-11-14(29)16(31)21(41-11)27-8-25-12-18(27)23-7-24-19(12)33/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,28-31H,2,5-6H2,(H2,22,32)(H,34,35)(H,36,37)(H,23,24,33)
chave InChI
WXWNHSQIXJHVJY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?