N2286
Nonactin
from Streptomyces griseus, ≥98.0% (Total homologs, HPLC)
Sinônimo(s):
Ammonium ionophore I, Ammonium ionophore
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces griseus
Nível de qualidade
descrição
Natural macrotetrolide, may contain homologues (like monactin and dinactin)
Ensaio
≥98.0% (Total homologs, HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: soluble 10 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
chave InChI
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?