N158
Naftopidil hydrochloride hydrate
solid
Sinônimo(s):
4-(2-Methoxyphenyl)-α-[(1-naphthalenyloxy)methyl]-1-piperazineethanol hydrochloride hydrate, KT-611
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
methanol: >10 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(O)COc3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H28N2O3.ClH.H2O/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23;;/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3;1H;1H2
chave InChI
INIDYCYXDNFBSV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?