G110
Guanabenz acetate salt
powder
Sinônimo(s):
1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine acetate salt, WY-8678
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
alcohol: 50 mg/mL
originador
Wyeth
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(=N)N\N=C\c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
chave InChI
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
α2-Adrenoceptors
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience