MAK189
A-KG Dehydrogenase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Sinônimo(s):
α-KG Dehydrogenase Activity Assay Kit, α-Ketoglutarate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit, AKGDH Assay Kit, Alpha-Ketoglutarate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit, OGDC Activity Assay Kit, Oxoglutarate Dehydrogenase Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; orthopedic diseases; neurological disorders; rheumatological diseases; cancer; cardiovascular diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... OGDH(4967)
mouse ... OGDH(18293)
rat ... OGDH(360975)
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
Somente componentes do kit
- KGDH Assay Buffer
- KGDH Substrate
- KGDH Developer
- NADH Standard
- KGDH Positive Control
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials