923052
Copper(I) bromide
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cuprous bromide
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
pf
504 °C (lit.)
densidade
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3