Documentos Principais
M9063
Sigma-Aldrich
Mimetic Yellow 1
suspension
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
descrição
10 ml
Nível de qualidade
Formulário
suspension
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Mimetic Yellow 1 is used in affinity and protein chromatography. Mimetic Yellow 1 has been used in studies to develop a potential application in regulating fertility of the ram.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R S Squire et al.
Journal of reproductive immunology, 23(2), 207-217 (1993-03-01)
Recently developed synthetic Mimetic affinity ligands were screened for their ability to purify estradiol antibody from sheep serum. One of these ligands (color coded Yellow 1) effectively separated immunoglobulin from other serum protein by negative affinity. When 1 ml antiserum