L7670
PL405 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AcSKGPya-F-W-Nop-GGKNH2 trifluoroacetate salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
acetonitrile: water (1:1): ≥10 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)N[C@@H](Cc8ccc(cc8)[N+]([O-])=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C71H83N15O14.C2HF3O2/c1-41(88)79-59(40-87)71(98)82-54(22-8-10-30-73)66(93)78-39-62(91)81-57(34-47-33-46-17-11-15-44-25-26-45-16-12-19-51(47)64(45)63(44)46)69(96)84-56(31-42-13-3-2-4-14-42)68(95)85-58(35-48-36-75-52-20-6-5-18-50(48)52)70(97)83-55(32-43-23-27-49(28-24-43)86(99)100)67(94)77-37-60(89)76-38-61(90)80-53(65(74)92)21-7-9-29-72;3-2(4,5)1(6)7/h2-6,11-20,23-28,33,36,53-59,75,87H,7-10,21-22,29-32,34-35,37-40,72-73H2,1H3,(H2,74,92)(H,76,89)(H,77,94)(H,78,93)(H,79,88)(H,80,90)(H,81,91)(H,82,98)(H,83,97)(H,84,96)(H,85,95);(H,6,7)/t53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-;/m0./s1
chave InChI
NVRXYBFFJSLZOM-DMJUDXNFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)