Documentos Principais
M7937
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding, flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
clear polystyrene
flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 762074
volume máximo
388 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
350 μL
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
LUMITRAC 600, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
Outras notas
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Adequação
White strips minimize cross talk in luminescence procedures. LUMITRAC 600 will bind up to 600 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)