BR782301
BRAND® strip plates
size 96 wells, 12xF8, MB, dividable: yes
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Microplates, Plates, Screw caps, Strip Plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
transparent wells
esterilidade
non-sterile
Características
12xF8, MB
pureGrade
embalagem
pack of 100 ea
pkg of (4 bags of 25)
fabricante/nome comercial
BRAND 782301
tamanho
96 wells
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
- BRAND® strip plates are polystyrene, transparent with grid, strips of 8 wells, divisible and flat bottom.
- Optimal surfaces enable optimal results.
- Reliable quality and tested by independent laboratories.
- Ideal visual properties and excellent flexibility.
- In accordance with ANSI/SLAS production standards.
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)