Documentos Principais
M7812
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 762071
volume máximo
388 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
350 μL
cor
clear
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
MICROLON® 600, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
Outras notas
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Adequação
UsefμL in immunological assays. MICROLON 600 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 600 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)