M4949
2′-C-Methylcytidine
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2′-C-Methyl Cytidine, NM107
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]1(O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-10(17)7(15)5(4-14)18-8(10)13-3-2-6(11)12-9(13)16/h2-3,5,7-8,14-15,17H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1
chave InChI
PPUDLEUZKVJXSZ-VPCXQMTMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)