CLS3792
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
round bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
96 microplates, 96 microtiter plates, 96 multiwell plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
bag of 25
fabricante/nome comercial
Corning 3792
tamanho
96 wells
volume do poço
330 μL
volume de trabalho
75-200 μL
cor
black
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate round bottom is black polystyrene, not treated ELISA microplate.
- Displays low background fluorescence and minimizes light scattering
- Minimal well-to-well crosstalk
- Hydrophobic surface and binds biomolecules through passive interactions
- Applicable for the immobilization of large molecules
- Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²
- Standard microplate footprint and dimensions
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)