M7935
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, round bottom black wells, non-sterile
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polypropylene
round bottom black wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 650209
volume máximo
355 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
300 μL
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)