Documentos Principais
CLS3355
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom, white polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
round bottom
white bottom
white polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
fabricante/nome comercial
Corning 3355
embalagem
bag of 25 ×
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
white
adequação
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Características e benefícios
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)