CLS2482
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
low volume, medium binding surface, black
Sinônimo(s):
1 x 8 strip plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round black wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
plate of 12 strips
fabricante/nome comercial
Corning 2482
tamanho
96 wells
volume do poço
190 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
cor
black
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® Stripwell™ 96 well plates are designed for in vitro diagnostic assays such as immobilization of antibodies.
- Non-treated medium binding hydrophobic surface binds biomolecules through passive interactions.
- Black wells have low background fluorescence, minimal light scatter, and reduced crosstalk.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)