M3567
Anti-Myosin Iβ (Nuclear) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Myh 2, Anti-Myo1c, Anti-Myr 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~120 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, canine, rat
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:50 using mouse NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using extract of human HeLa cells nuclei and dog MDCK cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYO1C(4641)
mouse ... Myo1c(17913)
rat ... Myo1c(65261)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blot
- confocal immunofluorescence
- immunogold labeling
- immunofluorescence
- co-immunoprecipitation experiments
- immunostaining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?