M1818
Molindone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-4H-indol-4-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
H2O: 19 mg/mL
originador
Endo
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=C(C)NC2=C1C(C(CN3CCOCC3)CC2)=O.Cl
InChI
1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18;/h12,17H,3-10H2,1-2H3;1H
chave InChI
GQWNECFJGBQMBO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , MAOA(4128) , MAOB(4129)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)