M1318
Milnacipran hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide monohydrochloride, F 2207, Midalcipran, Toledomin
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Relative stereochemistry
Store with desiccants
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 19 mg/mL
originador
Cypress Bioscience
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)c2ccccc2
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
chave InChI
XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves