L7895
Lipopolysaccharides from Salmonella typhosa
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Salmonella typhosa)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
forma
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1% Protein (Lowry)
cor
white to faint yellow
solubilidade
water: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3