L2262
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype typhimurium
purified by gel-filtration chromatography
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Salmonella enterica (Serotype typhimurium)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
Impurezas
<1% Protein
cor
white to faint yellow
solubilidade
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is the major component of the outer membrane of Gram-negative bacteria. Lipopolysaccharide is localized in the outer layer of the membrane and is, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface.