L6520
Prolactin from sheep pituitary
20-50 IU/mg
Sinônimo(s):
LTH, Lactogenic hormone from ovine pituitary glands, Luteotropic Hormone, PRL
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
atividade específica
20-50 IU/mg
solubilidade
water: 7 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
sheep ... PRL(443317)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges