869039-M
Prolactin, Human Pituitary, Iodination Grade
Sinônimo(s):
Prolactin, Human Pituitary, Iodination Grade, hPRL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 7779
Ensaio
≥98% (weight)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.5% hFSH (weight)
≤1% hGH, hLH, hTSH (weight)
cor
white
pI
5.73
solubilidade
acidified ethanol: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3