L5391
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bandieraea simplicifolia
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
Ensaio
≥90% protein basis (Warburg-Christian)
Formulário
lyophilized powder
potência
<200 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
peroxidase activity
40-160 units/mg protein
composição
Protein, ~95% modified Warburg-Christian
técnica(s)
blood typing: suitable
fractionation: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?