L3892
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Triticum vulgaris
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
Ensaio
≥85% protein basis (Warburg-Christian)
forma
lyophilized powder
potência
<40 μg/mL agglutination activity
peroxidase activity
50-200 units/mg protein
composição
Protein, ~90% modified Warburg-Christian
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3