L6512
Lectin from Helix pomatia
biotin conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Helix pomatia agglutinin, HPA
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
biotin conjugate
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
Extensão da rotulagem
2-4 mol biotin per mol protein
Impurezas
salt, free
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3