L3544
Anti-Lamin A−Atto 647N antibody produced in rabbit
1.5-3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LAMA, Anti-LMNA, Anti-LNMI, Anti-Lamin A/C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
Atto 647N conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.5-3 mg/mL
técnica(s)
direct immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNA(4000)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade