E3138
Monoclonal Anti-Epidermal Growth Factor Receptor antibody produced in mouse
clone F4, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-EGFR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F4, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemical staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado