E2156
Anti-EGF Receptor antibody, Mouse monoclonal
clone 225, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-EGFR, Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
225, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using cell lysate of A431 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais