SRP0239
EGFR Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, HER1, PIG61, Proto-oncogene c-ErbB-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
potência
≥0.14 units/mg
peso molecular
87.3 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Aplicação
- photo-cross-linking assays
- StavroX cross-linking site identification
- in vitro kinase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)