MABT1340
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2A1
clone 2A1, from mouse
Sinônimo(s):
70 kDa Lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, monkey, hamster, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNA(4000)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in culture supernatants of various cell lines (Data courtesy of Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Lamin A/C in HeLa cells.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in the nuclear interior of HeLa cells (Data courtesy of Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Lamin A/C in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade