L0669
Monoclonal Anti-Leukemia Inhibitory Factor antibody produced in mouse
clone 9824, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CDF, Anti-Cholinergic differentiation factor, Anti-HILDA, Anti-LIF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9824, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: 2-4 μg/mL
immunohistochemistry: 25 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LIF(3976)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)