L1044
Anti-Leukemia Inhibitory Factor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
CDF, D factor, DIA, Emfilermin, LIF, differentiation inhibitory activity
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Lif(16878)
Descrição geral
Anti-Leukemia Inhibitory Factor recognizes mouse leukemia inhibitory factor. It shows less than 5% cross-reactivity with recombinant human LIF.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?