L0544
Monoclonal Anti-Leukemia Inhibitory Factor antibody produced in rat
clone 139124, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Lif
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
139124, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lif(16878)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)