SML3378
Forodesine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinyl]-3,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, hydrochloride salt, BCX-1777 HCl, ImmH HCl, Immucillin-H HCl
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, White to very dark grey
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(NC=N1)C([C@@H]3N[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO)=CN2.Cl
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3