I6891
H-7
Sinônimo(s):
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine, Isoquinoline-5-sulfonic 2-methyl-1-piperazide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
114 °C
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
1 M HCl: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3
chave InChI
BDVFVCGFMNCYPV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CALCRL(10203)
rat ... Calcrl(25029)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?