420400
Anti-KDEL Mouse mAb (10C3)
liquid, clone 10C3, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C3, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, sheep, canine, hamster, Drosophila, rat, guinea pig, human, monkey, yeast, rabbit, porcine
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Kdelr1(68137)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (5 µg/ml)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
RK-13 cells, Mouse liver microsomes, Rat liver microsomes, Heat shocked HeLa cells
Outras notas
Huovila, A.-P., et al. 1992. J. Cell Biol. 118, 1305.
Munro, S., and Pelham, H.R.B. 1987. Cell48, 899.
Munro, S., and Pelham, H.R.B. 1986. Cell46, 291.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1