I5773
IDRA 21
≥98%
Sinônimo(s):
7-Chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
CC1Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H9ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-5,10-11H,1H3
chave InChI
VZRNTCHTJRLTMU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3