I3392
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL-1α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il1a(16175)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-interleukin-1α specifically reacts with mouse IL-1α. It does not react with human IL-1α and IL-1β or mouse IL-1β.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?